Learn More
BRAND™ ETFE Graduated Beakers
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Translucent in color
- With beaded rim and spout
- With graduation
- Sold individually
Specifica
Specifica
Colore | Semitrasparente |
Diametro (sistema metrico) esterno | 67 mm |
Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
Materiale | ETFE |
Altezza (sistema metrico) | 96 mm |
Height (Metric) Outer | 96 mm |
Incrementi | 50 mL |
Quantità | 1 Ea. |
Tipo | Becher |
Autoclavabile | Autoclavable |