Learn More
Labcon Eclipse™ Macro 5 mL Pipette Tips
GREENER_CHOICE
For Popular Macro Pipettors
28.00€ - 209.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) 1 to 5 mL
Filtrato Non-filtered
Colore Trasparente
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 5.68 in.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Sterilità Formato Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Sterilità Formato Prezzo Quantità e disponibilità  
16603882
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Labcon
1028-740-000-9
Non sterile Rack
194.00€
pezzi 294
Spedizione stimata: 02-07-2025
Aggiungi al carrello
16613882
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Labcon
1028-745-000-9
Sterile Rack
209.00€
pezzi 294
Spedizione stimata: 02-07-2025
Aggiungi al carrello
16623882
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Labcon
1028-860-000-9
Non sterile Bagged
28.00€
pezzi 250
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Pipette Tip
  • For Popular Macro Pipettors
  • 1-5 mL
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Made in USA
Specifica
Specifica
1 to 5 mL
Trasparente
5.68 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
Liquid Handing
Single-use
No
Polypropylene Resin
Non-filtered
Autoclavable
144.3 mm
ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
Macro
Macropipette
Eclipse