Learn More
Labcon Eclipse™ Macro 5 mL Pipette Tips
For Popular Macro Pipettors
Marca: Labcon 1028-740-000-9
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Pipette Tip
- For Popular Macro Pipettors
- 1-5 mL
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Specifica
1 to 5 mL | |
Non sterile | |
Autoclavable | |
144.3 mm | |
ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic) | |
Rack | |
49/Rack, 6 Racks/Cs. | |
Single-use | |
No | |
Polypropylene Resin |
Non-filtered | |
Trasparente | |
5.68 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity | |
Liquid Handing | |
Macro | |
49/rack | |
Macropipette | |
Eclipse |