Learn More
Labcon Eclipse™ Macro 5 mL Pipette Tips
GREENER_CHOICE
For Popular Macro Pipettors
Marca:  Labcon 1028-860-000-9
23.46 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16623882
  • 28.00€ / pezzi 250
Spedizione stimata: 18-07-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Pipette Tip
  • For Popular Macro Pipettors
  • 1-5 mL
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Made in USA
Specifica
Specifica
1 to 5 mL
Non sterile
Autoclavable
144.3 mm
ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
Bagged
250/Bag, 10 Bags/Cs.
Single-use
No
Polypropylene Resin
Non-filtered
Trasparente
5.68 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
Liquid Handing
Macro
250/bag
Macropipette
Eclipse