Learn More
3M™ Tute protettive in polipropilene
Protezione fornita conforme ai sensi della Direttiva sui dispositivi di protezione individuale (DPI) Categoria III, Tipo 5/6. La tuta protettiva serie 4515 protegge da polveri pericolose quali le fibre di amianto.
155.00€
Specifica
Product Type Protective Coveralls
Sesso Unisex
Materiale SMS Polypropylene
Colore Blue
Monouso Single-use
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Size Altezza (sistema imperiale) Altezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Altezza (sistema imperiale) Altezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
12922285
Vedere i documenti
3M™
7000089624
4X-Large 78 to 81 in. ‎200 to 206 cm
155.00€
pezzi 20
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-10-2025
Aggiungi al carrello
12962275
Vedere i documenti
3M™
7000089618
Small 64 to 67 in. 164 to 170 cm
155.00€
pezzi 20
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-10-2025
Aggiungi al carrello
12902285
Vedere i documenti
3M™
7000089622
2X-Large 73 to 76 in. da 186 a 194 cm
155.00€
pezzi 20
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
12912285
Vedere i documenti
3M™
7000089623
3X-Large 76 to 78 in. 194 to 200 cm
155.00€
pezzi 20
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
12972275
Vedere i documenti
3M™
7000089619
Medium 66 to 69 in. 167 - 176 cm
155.00€
pezzi 20
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
12982275
Vedere i documenti
3M™
7000089620
Large 69 to 71 in. 174 to 181 cm
155.00€
pezzi 20
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-10-2025
Aggiungi al carrello
12992275
Vedere i documenti
3M™
7000089621
X-Large 70 to 74 in. 179 to 187 cm
155.00€
pezzi 20
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 02-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Il materiale traspirante riduce l'accumulo di calore e il fastidio
  • Barriera eccellente contro le particelle secche e contenimento di schizzi di liquidi (Tipo CE 5/6)
  • Materiale SMS compatto, altamente traspirante 50 gsm
  • Soddisfa i requisiti di perdita di tenuta verso l'interno di EN 1073-2 per la protezione contro le particelle nucleari
  • Cerniera lampo a doppio cursore con patta frangivento sigillata
  • Design del cappuccio con inserti doppi
  • Polsini, vita e caviglie elasticizzati per migliorare comfort e libertà di movimento
Specifica
Specifica
Protective Coveralls
SMS Polypropylene
Single-use
Elastic
2-panel
Serged
PPE Directive Category III, Type 5/6
Unisex
Blue
Elastic
Elastic
Front Zipper with Storm Flap
Non-sterile
4515B