Learn More
3M™ Tute protettive in polipropilene
Protezione fornita conforme ai sensi della Direttiva sui dispositivi di protezione individuale (DPI) Categoria III, Tipo 5/6. La tuta protettiva serie 4515 protegge da polveri pericolose quali le fibre di amianto.
Marca: 3M™ 7000089620
86.19 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Breathable material reduces heat build-up and discomfort
- Excellent barrier against dry particles and limited liquid splash (CE Type 5/6)
- Robust, highly breathable 50gsm SMS material
- Meets inward leakage requirements of EN 1073-2 for protection against nuclear particles
- Two-way zipper with fully sealable storm flap
- Two-panel hood design
- Elasticated wrists, waist, and ankles for increased comfort and freedom of movement
Specifica
Tuta protettiva | |
Unisex | |
Blu | |
Elastico | |
Elastico | |
Zip a doppio cursore con patta frangivento sigillata | |
Non-sterile | |
4515B | |
100 to 108 cm | |
174 to 181 cm |
Large | |
SMS Polypropylene | |
Sì | |
Elastico | |
Cappuccio a 2 strati | |
Con punti | |
PPE Directive Category III, Type 5/6 | |
39 to 43 in. | |
69 to 71 in. |