Learn More
3M™ Tute protettive in polipropilene
Protezione fornita conforme ai sensi della Direttiva sui dispositivi di protezione individuale (DPI) Categoria III, Tipo 5/6. La tuta protettiva serie 4515 protegge da polveri pericolose quali le fibre di amianto.
Marca:  3M™ 7000089619
86.19 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12972275
  • 155.00€ / pezzi 20
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Breathable material reduces heat build-up and discomfort
  • Excellent barrier against dry particles and limited liquid splash (CE Type 5/6)
  • Robust, highly breathable 50gsm SMS material
  • Meets inward leakage requirements of EN 1073-2 for protection against nuclear particles
  • Two-way zipper with fully sealable storm flap
  • Two-panel hood design
  • Elasticated wrists, waist, and ankles for increased comfort and freedom of movement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Tuta protettiva
Unisex
Blu
Elastico
Elastico
Zip a doppio cursore con patta frangivento sigillata
Non-sterile
4515B
92 - 100 cm
167 - 176 cm
Medium
SMS Polypropylene
Elastico
Cappuccio a 2 strati
Con punti
PPE Directive Category III, Type 5/6
Da 36 a 39 pollici
66 to 69 in.