Learn More
Ansell™ DermaShield™ 73-721 Series Green Neoprene Gloves
Offers the comfort and flexibility of natural rubber gloves, but neoprene composition provides better chemical resistance. Free of latex proteins and accelerators, it minimizes both Type I and Type IV allergies associated with natural rubber.
674.00€
Specifica
Materiale parte posteriore | Neoprene |
---|---|
Materiale polso | Neoprene |
Product Type | Gloves |
Stile | 73-721 |
Spessore (sistema metrico) | 0.175 mm |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11736693
|
Ansell™
73721060 |
6 |
674.00€
200 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11746693
|
Ansell™
73721065 |
6.5 |
674.00€
200 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11756693
|
Ansell™
73721070 |
7 |
674.00€
200 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12465080
|
Ansell™
73721075 |
7.5 |
674.00€
200 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11776693
|
Ansell™
73721080 |
8 |
674.00€
200 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11796693
|
Ansell™
73721090 |
9 |
674.00€
200 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11786693
|
Ansell™
73721085 |
8.5 |
674.00€
200 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Made from poly-chloroprene
- For non-sterile controlled environments
- Free from latex proteins and accelerators
- Neoprene coating offers chemical resistance
- Rolled beaded cuff prevents glove from rolling down
- Bisque fingertip grip
- Powder-free
Specifica
Neoprene | |
Gloves | |
0.175 mm | |
Con bordino/arrotolato | |
73-721 |
Neoprene | |
73-721 | |
Verde | |
Resistenza chimica |