Learn More
Ansell™ DermaShield™ 73-721 Series Green Neoprene Gloves
Offers the comfort and flexibility of natural rubber gloves, but neoprene composition provides better chemical resistance. Free of latex proteins and accelerators, it minimizes both Type I and Type IV allergies associated with natural rubber.
Marca:  Ansell™ 73721070
467.79 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24156" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11756693
  • 674.00€ / 200 paia
Nur noch null auf Lager
In stock
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Made from poly-chloroprene
  • For non-sterile controlled environments
  • Free from latex proteins and accelerators
  • Neoprene coating offers chemical resistance
  • Rolled beaded cuff prevents glove from rolling down
  • Bisque fingertip grip
  • Powder-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Neoprene
Gloves
73-721
Verde
200 Pairs
73-721
Neoprene
7
0.175 mm
Con bordino/arrotolato
Resistenza chimica
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt