Learn More
Ansell™ DermaShield™ Grüne Handschuhe der Serie 73-721 aus Neopren
Bietet den Komfort und die Flexibilität von Naturkautschuk-Handschuhen, aber die Neopren-Zusammensetzung verfügt über eine bessere chemische Beständigkeit. Er ist frei von Latexproteinen und Beschleunigern und minimiert sowohl Typ I- als auch Typ IV-Allergien im Zusammenhang mit Naturkautschuk.
Marke:  Ansell™ 73721085
438.30 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11786693
  • 648.00 CHF / 200 Paare
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polychloropren
  • Für nicht-sterile kontrollierte Umgebungen
  • Frei von Latexproteinen und Beschleunigern
  • Chemische Beständigkeit durch Neopren-Beschichtung
  • Das Rollbündchen verhindert das Herunterrutschen des Handschuhs
  • Biskuit-Fingerspitzengriff
  • Puderfrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Neopren
Handschuhe
73-721
Grün
200 Paare
73-721
Neopren
8,5
0,175 mm
Rollrand/gerollt
Chemische Beständigkeit
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt