Learn More
Hecht Karl™ Density Hydrometer
Density hydrometers for measuring the relative density of liquids.
37.00€ - 45.60€
Specifica
Quantità | 1 Ea. |
---|---|
Tipo | Density Hydrometer |
Tipo di zavorra | Steel Metal |
Temperature of Standardization | 20°C |
Codice del prodotto | Marca | Intervallo Baumé | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Intervallo Baumé | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10074091
|
Hecht Karl™
46001008 |
1.000 to 1.060 g/cm3 | 16 cm |
40.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10185821
|
Hecht Karl™
46012005 |
1.000 to 1.100 g/cm3 | 30 cm |
37.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10368741
|
Hecht Karl™
46012008 |
1.300 to 1.400 g/cm3 | 30 cm |
45.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10094011
|
Hecht Karl™
46012009 |
1.400 to 1.500 g/cm3 | 30 cm |
43.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Ranges up to 1.000 g/cm3 are for liquids lighter than water
- Ranges from 1.000 to 2.000 g/cm3 are for liquids heavier than water
Specifica
1 Ea. | |
Density Hydrometer | |
Steel Metal | |
20°C |