Learn More
Hecht Karl™ Density Hydrometer
Density hydrometers for measuring the relative density of liquids.
Marca:  Hecht Karl™ 46012009
Codice prodotto. 10094011
  • 43.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 05-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Ranges up to 1.000 g/cm3 are for liquids lighter than water
  • Ranges from 1.000 to 2.000 g/cm3 are for liquids heavier than water
Specifica
Specifica
1 Ea.
0.001 g/cm3
Steel Metal
20°C
Density Hydrometer
30 cm
1.400 to 1.500 g/cm3