Learn More
Hecht Karl™ Density Hydrometer
Density hydrometers for measuring the relative density of liquids.
Marca:  Hecht Karl™ 46001008
Codice prodotto. 10074091
  • 40.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 31-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Ranges up to 1.000 g/cm3 are for liquids lighter than water
  • Ranges from 1.000 to 2.000 g/cm3 are for liquids heavier than water
Specifica
Specifica
1 Ea.
0.001 g/cm3
Steel Metal
20°C
Density Hydrometer
16 cm
1.000 to 1.060 g/cm3