Learn More
Zwiebel™ Class F1 Box Weights
Use with weighing instruments of medium accuracy class II. Zwiebel™ Class F1 Box Weights are ideal for the verification or calibration of class F2 weights.
56.00€ - 621.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | For use with Weighing Instruments of Special Accuracy Class I and High Accuracy Class II |
---|
Codice del prodotto | Marca | Massa | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Massa | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12011643
|
Zwiebel™
PBI23081 |
200 g | ±1.00 mg |
201.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12031643
|
Zwiebel™
PBI23083 |
1000 g | ±5.00 mg |
441.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11730703
|
Zwiebel™
PBI23080 |
100 g | ±0.50 mg |
144.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12021633
|
Zwiebel™
PBI2301H |
200 mg | ±0.06 mg |
58.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12091633
|
Zwiebel™
PBI23079 |
50 g | ±0.30 mg |
118.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11870902
|
Zwiebel™
PBI56821 |
2000 g | ±10 mg |
621.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12031633
|
Zwiebel™
PBI2301K |
500 mg | ±0.08 mg |
56.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12051633
|
Zwiebel™
PBI23075 |
2 g | ±0.12 mg |
82.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12001633
|
Zwiebel™
PBI2301E |
50 mg | ±0.04 mg | N/A | |||||
Descrizione
- In compliance with OIML R111
- Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Specifica
For use with Weighing Instruments of Special Accuracy Class I and High Accuracy Class II |