Learn More
Zwiebel™ Class F1 Box Weights
Use with weighing instruments of medium accuracy class II. Zwiebel™ Class F1 Box Weights are ideal for the verification or calibration of class F2 weights.
Marca:  Zwiebel™ PBI56821
Codice prodotto. 11870902
  • 621.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • In compliance with OIML R111
  • Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Specifica
Specifica
2000 g
±10 mg
For use with Weighing Instruments of Special Accuracy Class I and High Accuracy Class II