Learn More
Zwiebel™ Class F1 Box Weights
Use with weighing instruments of medium accuracy class II. Zwiebel™ Class F1 Box Weights are ideal for the verification or calibration of class F2 weights.
Marca:  Zwiebel™ PBI2301E
Codice prodotto. 12001633
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • In compliance with OIML R111
  • Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Specifica
Specifica
50 mg
±0.04 mg
For use with Weighing Instruments of Special Accuracy Class I and High Accuracy Class II