Learn More
Cerium(IV) sulfate solution 0.1, (0.1N), NIST standard solution ready to use, for volumetric analysis, Fisher Chemical™
92.55€ - 535.00€
Identificatori chimici
CAS | 13590-82-4 |
---|---|
Formula molecolare | CeO8S2 |
Molecular Weight (g/mol) | 332.23 |
Numero MDL | MFCD00148852 |
InChI Key | VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J |
Sinonimo | ceric sulfate, cerium iv sulfate, ceric disulfate, ceric sulphate, cerium disulfate, cerium 4+ sulfate, cerium 4+ disulphate, unii-4f66fi5t7x, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1, cerium 4+ disulfate |
PubChem CID | 159684 |
IUPAC Name | cerium(4+);disulfate |
SMILES | [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10244340
|
Fisher Chemical
J/3000/15 |
1 L | Amber glass bottle |
92.55€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10635302
|
Fisher Chemical
J/3000/17 |
2.5 L | Amber glass bottle |
196.00€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11492704
|
Fisher Chemical
J/3000/24 |
10 L | Bag in box | N/A | ||||||
Descrizione
Identificatori chimici
13590-82-4 | |
332.23 | |
VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J | |
159684 | |
[Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
CeO8S2 | |
MFCD00148852 | |
ceric sulfate, cerium iv sulfate, ceric disulfate, ceric sulphate, cerium disulfate, cerium 4+ sulfate, cerium 4+ disulphate, unii-4f66fi5t7x, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1, cerium 4+ disulfate | |
cerium(4+);disulfate |
Specifica
13590-82-4 | |
Liquid | |
MFCD00148852 | |
VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J | |
cerium(4+);disulfate | |
159684 | |
Vapor Density: 0.7 |
Yellow | |
CeO8S2 | |
ceric sulfate, cerium iv sulfate, ceric disulfate, ceric sulphate, cerium disulfate, cerium 4+ sulfate, cerium 4+ disulphate, unii-4f66fi5t7x, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1, cerium 4+ disulfate | |
[Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O | |
332.23 | |
14mmHg at 20°C |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Cerium (IV) sulfate 0.1M in ca. 10% w/v sulfuric acid
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente A§ dopo l'uso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/A§
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico A§.
Titolo del prodotto
Cerium(IV) sulfate solution 0.1, (0.1N), NIST standard solution ready to use, for volumetric analysis, Fisher Chemical™