Learn More
Cerium(IV) sulfate solution 0.1, (0.1N), NIST standard solution ready to use, for volumetric analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11492704 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Bag in box
Identificatori chimici
CAS 13590-82-4
Formula molecolare CeO8S2
Molecular Weight (g/mol) 332.23
Numero MDL MFCD00148852
InChI Key VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo ceric sulfate, cerium iv sulfate, ceric disulfate, ceric sulphate, cerium disulfate, cerium 4+ sulfate, cerium 4+ disulphate, unii-4f66fi5t7x, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1, cerium 4+ disulfate
PubChem CID 159684
IUPAC Name cerium(4+);disulfate
SMILES [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Colore Yellow
Forma fisica Liquid
Quantità 10 L
Imballaggio Bag in box
Pressione del vapore 14mmHg at 20°C
Densità Vapor Density: 0.7
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.