Learn More
Cerium(IV) sulfate solution 0.1, (0.1N), NIST standard solution ready to use, for volumetric analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Bag in box
Specifica
Specifica
Colore | Yellow |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 2.5 L |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Pressione del vapore | 14mmHg at 20°C |
Densità | Vapor Density: 0.7 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Cerium (IV) sulfate 0.1M in ca. 10% w/v sulfuric acid
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente A§ dopo l'uso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/A§
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico A§.