Learn More
Castor oil
CAS: 8001-79-4 | C57H104O9 | 933.45 g/mol
42.80€ - 245.00€
Identificatori chimici
CAS 8001-79-4
Formula molecolare C57H104O9
Molecular Weight (g/mol) 933.45
Numero MDL MFCD00130879
InChI Key ZEMPKEQAKRGZGQ-UHFFFAOYNA-N
IUPAC Name 1,3-bis[(12-hydroxyoctadec-9-enoyl)oxy]propan-2-yl 12-hydroxyoctadec-9-enoate
SMILES CCCCCCC(O)CC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCC(O)CCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCC(O)CCCCCC
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10295234
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
397282500
250 g
86.35€
250g
10197170
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
404165000
500 g
42.80€
500g
10422514
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
397280010
1 kg
245.00€
1kg
10539813
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
404160025
2.5 kg
133.00€
2.50kg
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
8001-79-4
933.45
ZEMPKEQAKRGZGQ-UHFFFAOYNA-N
CCCCCCC(O)CC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCC(O)CCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCC(O)CCCCCC
C57H104O9
MFCD00130879
1,3-bis[(12-hydroxyoctadec-9-enoyl)oxy]propan-2-yl 12-hydroxyoctadec-9-enoate
Specifica
Castor oil
4.0°C
1.0500g/mL
257°C
Bottiglia in vetro
MFCD00130879
1.05
ZEMPKEQAKRGZGQ-UHFFFAOYNA-N
1,3-bis[(12-hydroxyoctadec-9-enoyl)oxy]propan-2-yl 12-hydroxyoctadec-9-enoate
650-800 mPa.s (25°C)
8001-79-4
Yellow
>100.0°C
Authentic
C57H104O9
176 to 182g KOH/g
Solubility in water: 100g/L (20°C). Other solubilities: soluble in organic solvents
CCCCCCC(O)CC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCC(O)CCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCC(O)CCCCCC
933.45
Viscous Liquid
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 500-151-7
missing translation for 'rtecsNumber' : FI4100000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identificativo prodotto
  • Castor oil, ethoxylated