Learn More
Castor oil
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Castor oil |
Punto di fusione | -10°C |
Colore | Yellow |
Densità | 0.9570g/mL |
Punti di ebollizione | 229°C |
Punto d'infiammabilità | 229°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Indice di rifrazione | 1.4770 to 1.481 |
Quantità | 2.5 kg |