Learn More
Castor oil
Codice prodotto. 10422514 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
500g
CAS: 8001-79-4 | C57H104O9 | 933.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8001-79-4
Formula molecolare C57H104O9
Molecular Weight (g/mol) 933.45
Numero MDL MFCD00130879
InChI Key ZEMPKEQAKRGZGQ-UHFFFAOYNA-N
IUPAC Name 1,3-bis[(12-hydroxyoctadec-9-enoyl)oxy]propan-2-yl 12-hydroxyoctadec-9-enoate
SMILES CCCCCCC(O)CC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCC(O)CCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCC(O)CCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Castor oil
Punto di fusione 4.0°C
Colore Yellow
Densità 1.0500g/mL
Punti di ebollizione >100.0°C
Punto d'infiammabilità 257°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 kg
Valore di saponificazione 176 to 182g KOH/g
Gravità specifica 1.05
Informazioni di solubilità Solubility in water: 100g/L (20°C). Other solubilities: soluble in organic solvents
Viscosità 650-800 mPa.s (25°C)
Forma fisica Viscous Liquid
Identificativo prodotto
  • Castor oil, ethoxylated