Learn More
Tampons de pH à code couleur avec format double col
Utilisez des tampons pH à code couleur pour faciliter l’utilisation. Les tampons de pH avec code couleur Reagecon™ dans un format de flacon à double col sont testés à 20°C ou 25°C et sont certifiés et traçables NIST.
22.10CHF - 43.60CHF
Spécification
Couleur | Bleu |
---|---|
Conditionnement | Flacon à double col en PEHD |
Code produit | Marque | Quantité | pH | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | pH | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11434599
![]() |
Reagecon
1100225CTT |
250 mL | 10 at 25°C |
29.15CHF
250mL |
Expédition estimée: 03-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11454589
![]() |
Reagecon
11002CTT |
250 mL | 10 at 20°C |
22.10CHF
250mL |
Expédition estimée: 11-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11404599
![]() |
Reagecon
1070225CTT |
250 mL | 7 at 25°C |
25.05CHF
250mL |
Expédition estimée: 08-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
12037365
![]() |
Reagecon
10702CTT |
250 mL | 7 at 20°C |
22.10CHF
250mL |
Expédition estimée: 03-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11444599
![]() |
Reagecon
1100525CTT |
500 ml | 10 at 25°C |
24.75CHF
500mL |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11802172
|
Reagecon
1070525CTT |
500 mL | 7 at 25°C |
32.45CHF
500mL |
Expédition estimée: 03-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11464589
|
Reagecon
1100CTT |
1 L | 10 at 20°C |
35.30CHF
1L |
Expédition estimée: 09-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11454599
|
Reagecon
110025CTT |
1 L | 10 at 25°C |
43.60CHF
1L |
Expédition estimée: 09-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11444589
![]() |
Reagecon
1070CTT |
1 L | 7 at 20°C |
42.75CHF
1L |
Expédition estimée: 30-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11424599
|
Reagecon
107025CTT |
1 L | 7 at 25°C |
43.60CHF
1L |
Expédition estimée: 09-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
- Solutions tampons pH colorées
- Testées à 20 °C ou -25 °C
- Certifiées par la méthode d’essai accréditée ISO/CEI 17025 de Reageco
- Traçabilité NIST
- Présentés en différentes tailles de boîtes
- Aucun risque de contamination
- Il n’est pas nécessaire d’utiliser un récipient de mesure séparé pour l’étalonnage de l’électrode
- La quantité correcte de tampon requise pour l’étalonnage est distribuée dans la chambre d’étalonnage, ce qui permet l’absence de déchets
- Parfaitement adapté aux travaux sur le terrain
- Simple à transporter
- Formats de 250 ml, 500 ml et 1 l disponibles
Spécification
Bleu | |
Flacon à double col en PEHD |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.