Learn More
Tampons de pH à code couleur avec format double col
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
500 ml
1 L
pH:
10 at 20°C
10 at 25°C
7 at 20°C
7 at 25°C
Description
- Solutions tampons pH colorées
- Testées à 20 °C ou -25 °C
- Certifiées par la méthode d’essai accréditée ISO/CEI 17025 de Reageco
- Traçabilité NIST
- Présentés en différentes tailles de boîtes
- Aucun risque de contamination
- Il n’est pas nécessaire d’utiliser un récipient de mesure séparé pour l’étalonnage de l’électrode
- La quantité correcte de tampon requise pour l’étalonnage est distribuée dans la chambre d’étalonnage, ce qui permet l’absence de déchets
- Parfaitement adapté aux travaux sur le terrain
- Simple à transporter
- Formats de 250 ml, 500 ml et 1 l disponibles
Spécification
Spécification
Couleur | Jaune |
pH | 7 at 20°C |
Quantité | 250 mL |
Conditionnement | Flacon à double col en PEHD |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu