Learn More
Bohlender™ BOLA™ Sleeves with Ribs
Sleeves with ribs for vacuum up to 0.1 mbar.
14.00€ - 89.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vacuum Up to 0.1 mbar
Materiale PTFE
Product Type Sleeves with Ribs
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca N. giunto rastremato standard Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca N. giunto rastremato standard Prezzo Quantità e disponibilità  
17197384
Vedere i documenti
Bohlender™
H930-02
NS 10/19
61.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-07-2025
Aggiungi al carrello
17107394
Vedere i documenti
Bohlender™
H930-03
NS 12/21
56.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-07-2025
Aggiungi al carrello
17157394
Vedere i documenti
Bohlender™
H932-03
US 14/20
14.00€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-06-2025
Aggiungi al carrello
17117394
Vedere i documenti
Bohlender™
H930-06
NS 24/29
31.20€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-07-2025
Aggiungi al carrello
17177394
Vedere i documenti
Bohlender™
H932-06
US 24/40
18.00€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-07-2025
Aggiungi al carrello
17137394
Vedere i documenti
Bohlender™
H930-08
NS 34/35
41.60€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-07-2025
Aggiungi al carrello
17147394
Vedere i documenti
Bohlender™
H930-09
NS 40/38
89.00€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Sealing rings ('ribs') on the outside
  • Without gripping ring and therefore usable with joint clamps
  • For vacuum up to 0.1 mbar
  • Solid construction for continued use
  • Sealing rings are easily accessible and easy to clean
Specifica
Specifica
Vacuum Up to 0.1 mbar
PTFE
Sleeves with Ribs