Learn More
Bel-Art™ Raccordi portagomma con riduttore SP Scienceware™
Questi raccordi garantiscono un collegamento saldo e sicuro tra tubi con diametri interni (DI) diversi
43.55€ - 60.95€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Materiale | Polipropilene |
Include | Connettore riduttore |
Colore | Trasparente |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15379658
|
Bel-Art™
H19558-0000 |
4.7 e 6 mm |
43.55€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 03-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11744935
|
Bel-Art™
H19559-0000 |
4.7 e 9.5 mm |
55.48€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 05-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12409620
|
Bel-Art™
06458-40 |
Fits 9 x 6mm Tubing I.D. | |||||||
12429620
|
Bel-Art™
06458-50 |
6 to 12.7mm | |||||||
15102335
|
Bel-Art™
06458-60 |
9.5 to 12.7mm |
60.95€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 01-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Plastica di polipropilene resistente agli agenti chimici per l'uso con un'ampia gamma di liquidi o gas
- Grado FDA per il contatto diretto con alimenti, farmaci e cosmetici
- Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Sì | |
Polipropilene | |
Connettore riduttore | |
Trasparente |