Learn More
Bel-Art™ Raccordi portagomma con riduttore SP Scienceware™
Questi raccordi garantiscono un collegamento saldo e sicuro tra tubi con diametri interni (DI) diversi
Marca: Bel-Art™ H19559-0000
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Plastica di polipropilene resistente agli agenti chimici per l'uso con un'ampia gamma di liquidi o gas
- Grado FDA per il contatto diretto con alimenti, farmaci e cosmetici
- Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Sì | |
4.7 e 9.5 mm | |
Connettore riduttore | |
Adattatore portagomma |
Polipropilene | |
For 3/16 in. to 1/2 in. tubing (4.7 to 9.5mm) | |
Trasparente |