Learn More
Bel-Art™ Raccordi portagomma con riduttore SP Scienceware™
Questi raccordi garantiscono un collegamento saldo e sicuro tra tubi con diametri interni (DI) diversi
Marca:  Bel-Art™ H19558-0000
Codice prodotto. 15379658
  • 43.55€ / pezzi 12
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Plastica di polipropilene resistente agli agenti chimici per l'uso con un'ampia gamma di liquidi o gas
  • Grado FDA per il contatto diretto con alimenti, farmaci e cosmetici
  • Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Specifica
4.7 e 6 mm
Connettore riduttore
Adattatore portagomma
Polipropilene
For 3/16 in. to 1/4 in. tubing (4.7 to 6mm)
Trasparente