Learn More
BD Cytometric Bead Array (CBA) Functional Beads
Color-coded 7.5μm polystyrene beads that can be classified using a flow cytometer
760.00€ - 1750.00€
Specifica
Content And Storage | 4°C |
---|---|
Contenuto | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide |
Da utilizzare con (applicazione) | Flow Cytometry |
Materiale | Polistirene |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Flow cytometer |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15839498
|
BD
558578 |
Functional Bead (A4) |
1210.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15859498
|
BD
558580 |
Functional Bead (B7) |
805.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15879498
|
BD
558582 |
Functional Bead (C6) |
805.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15869498
|
BD
558581 |
Functional Bead (B8) |
790.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15889498
|
BD
558583 |
Functional Bead (D5) | N/A | ||||||
15849498
|
BD
558579 |
Functional Bead (A9) |
760.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15899498
|
BD
558584 |
Functional Bead (E4) |
805.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15809508
|
BD
558585 |
Functional Bead (E9) | N/A | ||||||
15819508
|
BD
558586 |
Functional Bead (B5) |
805.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15829508
|
BD
558587 |
Functional Bead (C7) | N/A | ||||||
15849548
|
BD
558645 |
Functional Bead (B6) | N/A | ||||||
15869548
|
BD
558647 |
Functional Bead (C4) |
770.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15859548
|
BD
558646 |
Functional Bead (B9) | N/A | ||||||
15879548
|
BD
558648 |
Functional Bead (C5) | N/A | ||||||
15889548
|
BD
558649 |
Functional Bead (C8) | N/A | ||||||
15899548
|
BD
558650 |
Functional Bead (C9) | N/A | ||||||
15829558
|
BD
558656 |
Functional Bead (D8) |
810.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15839558
|
BD
558657 |
Functional Bead (D9) | N/A | ||||||
15889868
|
BD
560031 |
Functional Bead (A5) |
790.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15899868
|
BD
560032 |
Functional Bead (A6) |
775.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15829878
|
BD
560035 |
Functional Bead (B4) | N/A | ||||||
15819878
|
BD
560034 |
Functional Bead (A8) | N/A | ||||||
15809878
|
BD
560033 |
Functional Bead (A7) | N/A | ||||||
15839878
|
BD
560036 |
Functional Bead (D4) |
800.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15849878
|
BD
560037 |
Functional Bead (E5) | N/A | ||||||
15869878
|
BD
560039 |
Functional Bead (E7) | N/A | ||||||
15879878
|
BD
560040 |
Functional Bead (E8) |
1335.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Description
The Functional Beads can be used in conjunction with the BD CBA Functional Bead Conjugation Buffer Set (Mfr. No. 558556) to covalently link water-soluble proteins to the surface of the beads via a sulfo-SMCC chemistry. The beads, once linked to a protein, can be used as a capture matrix for analytes of interest.
Specifications
4°C | |
Flow Cytometry | |
Flow cytometer | |
0.9 mL |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide | |
Polistirene | |
6000 | |
7.5 μm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.