Learn More
BD Cytometric Bead Array (CBA) Functional Beads
Color-coded 7.5μm polystyrene beads that can be classified using a flow cytometer
Marca:  BD 560031
785.38 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15889868
  • 790.00€ / Pezzo
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The Functional Beads can be used in conjunction with the BD CBA Functional Bead Conjugation Buffer Set (Mfr. No. 558556) to covalently link water-soluble proteins to the surface of the beads via a sulfo-SMCC chemistry. The beads, once linked to a protein, can be used as a capture matrix for analytes of interest.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
29 CFR 1910.1200, 91/155/EEC, 93/112/EC, RUO
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide
Clear
Polistirene
Liquid
6000
7.5 μm
4°C
Functional Bead (A5)
Flow Cytometry
Functional Bead (A5)
Flow cytometer
0.9 mL
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
BD Cytometric Bead Array (CBA) Functional Beads > Functional Bead (A5)