Learn More
BD Cytometric Bead Array (CBA) Functional Beads
Color-coded 7.5μm polystyrene beads that can be classified using a flow cytometer
Marca:  BD 558648
Codice prodotto. 15879548
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The Functional Beads can be used in conjunction with the BD CBA Functional Bead Conjugation Buffer Set (Mfr. No. 558556) to covalently link water-soluble proteins to the surface of the beads via a sulfo-SMCC chemistry. The beads, once linked to a protein, can be used as a capture matrix for analytes of interest.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
RUO
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide
Flow Cytometry
Functional Bead (C5)
6000
7.5 μm
4°C
Functional Bead (C5)
Polistirene
Flow cytometer
0.9 mL
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
BD Cytometric Bead Array (CBA) Functional Beads > Functional Bead (C5)