Learn More
Masterflex™ Y-Connector, Barbed, Polypropylene
Cole-Parmer™ Y-Connector, Barbed, Polypropylene is a simple, economical fitting to be used with flexible tubing in low pressure applications.
30.65€ - 79.05€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Low pressure applications. Pharmaceuticals, laboratory, industrial/manufacturing, water sampling, food processing |
---|---|
Linea di prodotti | Tubing connector |
Forma | Y |
Pressione massima | 30 psi (2 bar) |
Product Type | Y-shaped, Barbed |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Quantità confezione | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Quantità confezione | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
14809680
|
Masterflex™
40726-41 |
Clear | 10/Pk. | 1/16 in. ID |
31.70€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15276660
|
Masterflex™
40726-43 |
Clear | 10/Pk. | 1/8 in. ID |
30.65€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11790339
|
Masterflex™
40726-42 |
Clear | 10/Pk. | 3/32 in. ID |
31.70€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 24-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12459580
|
Masterflex™
06296-10 |
White | 10/Pk. | 4-6mm ID | N/A | ||||
12439590
|
Masterflex™
06295-70 |
Clear | 10/Pk. | 16mm ID |
58.75€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 10-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11795888
|
Masterflex™
06295-10 |
Clear | 20/Pk. | 4mm ID | N/A | ||||
11705898
|
Masterflex™
06295-20 |
Clear | 35 mm | 6mm ID | N/A | ||||
11828621
|
Masterflex™
06295-40 |
Clear | 20/Pk. | 10mm ID | N/A | ||||
Descrizione
Cole-Parmer™ Y-Connector, Barbed, Polypropylene is a simple, economical fitting to be used with flexible tubing in low pressure applications.
- Ideal for the following:
- Pharmaceuticals, laboratory, industrial/manufacturing, water sampling, food processing.
- Designed for quick and easy assembly with flexible tubing
- Available in a variety of barb sizes, fitting lengths, and fitting widths
Specifica
Low pressure applications. Pharmaceuticals, laboratory, industrial/manufacturing, water sampling, food processing | |
Y | |
Y-shaped, Barbed |
Tubing connector | |
30 psi (2 bar) |