Learn More
Masterflex™ Y-Connector, Barbed, Polypropylene
Cole-Parmer™ Y-Connector, Barbed, Polypropylene is a simple, economical fitting to be used with flexible tubing in low pressure applications.
Marca:  Masterflex™ 06296-10
Codice prodotto. 12459580
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Cole-Parmer™ Y-Connector, Barbed, Polypropylene is a simple, economical fitting to be used with flexible tubing in low pressure applications.
  • Ideal for the following:
    • Pharmaceuticals, laboratory, industrial/manufacturing, water sampling, food processing.
  • Designed for quick and easy assembly with flexible tubing
  • Available in a variety of barb sizes, fitting lengths, and fitting widths
Specifica
Specifica
32 mm
Low pressure applications. Pharmaceuticals, laboratory, industrial/manufacturing, water sampling, food processing
Tubing connector
6mm, 6mm, 6mm
36 mm
Polypropylene
30 psi (2 bar)
4-6mm ID Tubing
10/Pk.
4-6mm ID
Autoclave
Y
White
Y-shaped, Barbed