Learn More
Masterflex™ Y-Connector, Barbed, Polypropylene
Cole-Parmer™ Y-Connector, Barbed, Polypropylene is a simple, economical fitting to be used with flexible tubing in low pressure applications.
Marca:  Masterflex™ 06295-40
Codice prodotto. 11828621
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Cole-Parmer™ Y-Connector, Barbed, Polypropylene is a simple, economical fitting to be used with flexible tubing in low pressure applications.
  • Ideal for the following:
    • Pharmaceuticals, laboratory, industrial/manufacturing, water sampling, food processing.
  • Designed for quick and easy assembly with flexible tubing
  • Available in a variety of barb sizes, fitting lengths, and fitting widths
Specifica
Specifica
Polypropylene
10mm ID Tubing
20/Pk.
10mm ID
Autoclave
Y
30 psi (2 bar)
65 mm
Low pressure applications. Pharmaceuticals, laboratory, industrial/manufacturing, water sampling, food processing
Tubing connector
10mm, 10mm, 10mm
40 mm
Clear
Y-shaped, Barbed