Learn More
Azlon™ Tapered Glass Joint Sleeve
Forms a liquid and gas tight seal.
10.20€ - 37.50€
Specifica
Materiale PTFE
Product Type Tapered sleeves
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca N. giunto rastremato standard Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca N. giunto rastremato standard Prezzo Quantità e disponibilità  
12063354
Vedere i documenti
Azlon
SWN804
14/23
24.70€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-07-2025
Aggiungi al carrello
12093354
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Azlon
SWN810
29/32
37.50€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-08-2025
Aggiungi al carrello
12073354
Vedere i documenti
Azlon
SWN806
19/26
29.05€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-07-2025
Aggiungi al carrello
12053354
Vedere i documenti
Azlon
SWN802
10/19 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12083354
Vedere i documenti
Azlon
SWN808
24/29 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12003364
Vedere i documenti
Azlon
SWN812
34/35 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • For grease free and high vacuum seals using Quickfit™ ground glass joints
  • Strong construction with knurled shoulder for ease of handling and repeated use
  • Self lubricating and non-contaminating
  • Working temperature range -100°C to +260°C
  • Working vacuum ≤10-3 atmospheres
  • Highly resistant to chemical attack
Specifica
Specifica
PTFE
Tapered sleeves