Learn More
Azlon™ Tapered Glass Joint Sleeve
Forms a liquid and gas tight seal.
Marca:  Azlon SWN802
Codice prodotto. 12053354
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For grease free and high vacuum seals using Quickfit™ ground glass joints
  • Strong construction with knurled shoulder for ease of handling and repeated use
  • Self lubricating and non-contaminating
  • Working temperature range -100°C to +260°C
  • Working vacuum ≤10-3atmospheres
  • Highly resistant to chemical attack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
PTFE
1/Pk.
10/19
Tapered sleeves
−100 to 250°C