Learn More
Azlon™ Tapered Glass Joint Sleeve
Forms a liquid and gas tight seal.
Marca:  Azlon SWN810
35.63 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12093354
  • 37.50€ / Pezzo
Price-Shattering Deals on Lab Glassware
Usa il codice promozionale 24123 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For grease free and high vacuum seals using Quickfit™ ground glass joints
  • Strong construction with knurled shoulder for ease of handling and repeated use
  • Self lubricating and non-contaminating
  • Working temperature range -100°C to +260°C
  • Working vacuum ≤10-3 atmospheres
  • Highly resistant to chemical attack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
PTFE
Tapered sleeves
–°
29/32