Learn More
Contenitori con imboccatura ampia in polipropilene con coperchi a vite Azlon™
In polipropilene. I contenitori con imboccatura larga e tappi a vite Azlon™ sono autoclavabili con tappi a vite senza liner. Per la conservazione di campioni, polveri, mangimi animali e molto altro.
74.65€ - 262.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Conservazione di campioni, polveri, mangimi animali |
---|---|
Include | Tappo a vite non rivestito |
Materiale | Polipropilene |
Temperature Range (Metric) | Da –20 a 135 °C |
Closure Included | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12046902
|
Azlon
JWP0030P |
30 ml | 72/PK |
87.55€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 27-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12830347
|
Azlon
JWP0060P |
60 ml | 48/PK |
74.65€
pezzi 48 |
Spedizione stimata: 20-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12571496
|
Azlon
JWP0125P |
125 mL | 36/conf. |
91.10€
pezzi 36 |
Spedizione stimata: 20-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12594997
|
Azlon
JWP0250P |
250 ml | 36/conf. |
153.00€
pezzi 36 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12501486
|
Azlon
JWP0500P |
500 ml | 24/conf. |
111.28€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12545007
|
Azlon
JWP0950P |
950 ml | 24/PK |
255.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 20-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12511486
|
Azlon
JWP1200P |
1200 ml | 24/PK |
262.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 22-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Manufactured from Polypropylene. Azlon™ Polypropylene Wide Mouth Containers with Screw Caps are autoclavable with unlined screw caps. Ideal for storage of samples, powders, animal feeds, and much more.
- Contenitori a imboccatura larga autoclavabili con tappi a vite non rivestiti
- Buona resistenza chimica
- Ideali per la conservazione di campioni, polveri, mangime e molto altro.
Specifica
Conservazione di campioni, polveri, mangimi animali | |
Polipropilene | |
Sì | |
Larga | |
Storage Container |
Tappo a vite non rivestito | |
Da –20 a 135 °C | |
Sì | |
Rotondo | |
Screw Cap |