Learn More
Contenitori con imboccatura ampia in polipropilene con coperchi a vite Azlon™
In polipropilene. I contenitori con imboccatura larga e tappi a vite Azlon™ sono autoclavabili con tappi a vite senza liner. Per la conservazione di campioni, polveri, mangimi animali e molto altro.
Marca:  Azlon JWP0060P
Codice prodotto. 12830347
  • 74.65€ / pezzi 48
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Manufactured from Polypropylene. Azlon™ Polypropylene Wide Mouth Containers with Screw Caps are autoclavable with unlined screw caps. Ideal for storage of samples, powders, animal feeds, and much more.
  • Autoclavable wide mouth containers with unlined screw caps
  • Good chemical resistance
  • Ideal for storage of samples, powders, animal feeds, and much more.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
60 ml
Conservazione di campioni, polveri, mangimi animali
Polipropilene
Da – 20 a 135 °C
Translucent
Autoclavable
Rotondo
Storage Container
Screw Cap
Clear, White
Tappo a vite non rivestito
48/PK
0.91 kg
Larga
47 mm
53 mm