Learn More
Contenitori con imboccatura ampia in polipropilene con coperchi a vite Azlon™
In polipropilene. I contenitori con imboccatura larga e tappi a vite Azlon™ sono autoclavabili con tappi a vite senza liner. Per la conservazione di campioni, polveri, mangimi animali e molto altro.
Marca: Azlon JWP1200P
Descrizione
Manufactured from Polypropylene. Azlon™ Polypropylene Wide Mouth Containers with Screw Caps are autoclavable with unlined screw caps. Ideal for storage of samples, powders, animal feeds, and much more.
- Autoclavable wide mouth containers with unlined screw caps
- Good chemical resistance
- Ideal for storage of samples, powders, animal feeds, and much more.
Specifica
1200 ml | |
Tappo a vite non rivestito | |
24/PK | |
3.14 kg | |
Sì | |
Larga | |
132 mm | |
Unlined | |
Screw Cap |
Conservazione di campioni, polveri, mangimi animali | |
Polipropilene | |
Da –20 a 135 °C | |
Translucent | |
Sì | |
Rotondo | |
Storage Container | |
120 mm |