Learn More
Axygen™ Axygen™ Zymark™ Rapid Plate/Sciclone e Tecan™ TEMO Acquarius Genmate: 200 μl
Axygen™ Automation Micropipette Tips are constructed of polypropylene, and feature a variety of available options to suit your needs.
54.78€ - 434.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 200 μl |
---|---|
Filtrato | Non-filtered |
Colore | Trasparente |
Colore rack | Blu |
Autoclavabile | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Stile punta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Stile punta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11384325
|
Axygen™
ZT-200-R-S |
Sì | Con rack, presterilizzati, Round | ||||||
12736679
|
Axygen™
ZT-200-R-S |
Sì | Con rack, presterilizzati, Round |
391.52€
pezzi 4800 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12716679
|
Axygen™
ZT-200-L-R-S |
Sterile | Automation, Maxymum Recovery, Round | ||||||
11364325
|
Axygen™
ZT-200-L-R-S |
Sterile | Automation, Maxymum Recovery, Round | ||||||
12033939
|
Axygen™
ZT-200-R |
Non sterile | Automation, Round |
353.10€
pezzi 4800 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11374325
|
Axygen™
ZT-200-R |
Non sterile | Automation, Round | ||||||
11314335
|
Axygen™
ZT-205-WB-R-S |
Sterile | Automation, Genomic/Wide Orifice | ||||||
Descrizione
- For Tecan™/Freedom EVO&trade, Te-Mo™, Aquarius, Zymark™/Caliper, RapidPlate™, and SciClone™ Systems
- For 96-well, Non-ANSI and ANSI/SLAS (384) format, number 5 polypropylene racks
- Available with or without aerosol-resistant filters
- Available sterile/non-sterile
- Available in standard or Maxymum Recovery™ style
Order Info
96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
Specifica
200 μl | |
Trasparente | |
Sì | |
In rack | |
Automation Micropipette Tip | |
Polipropilene |
Non-filtered | |
Blu | |
RNase-free, DNase-free, Nonpyrogenic | |
96 tips/rack, 10 racks/pack, 5 packs/case | |
Tecan™ Freedom Evo™, TeMo e Aquarius con testa MCA96, Zymark™/Caliper RapidPlate™/SciClone™ con testa HV96/testa CAS-4200-1canale-20-150 μl/sec. |