Learn More
Axygen™ Axygen™ Zymark™ Rapid Plate/Sciclone e Tecan™ TEMO Acquarius Genmate: 200 μl
Axygen™ Automation Micropipette Tips are constructed of polypropylene, and feature a variety of available options to suit your needs.
Marca: Axygen™ ZT-200-R-S
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- For Tecan™/Freedom EVO&trade, Te-Mo™, Aquarius, Zymark™/Caliper, RapidPlate™, and SciClone™ Systems
- For 96-well, Non-ANSI and ANSI/SLAS (384) format, number 5 polypropylene racks
- Available with or without aerosol-resistant filters
- Available sterile/non-sterile
- Available in standard or Maxymum Recovery™ style
Order Info
96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
Specifica
200 μl | |
Sì | |
Blu | |
RNase-free, DNase-free, Nonpyrogenic | |
Con rack, presterilizzati, Round | |
50 Racks/Cs. | |
Tecan™ Freedom Evo™, TeMo e Aquarius con testa MCA96, Zymark™/Caliper RapidPlate™/SciClone™ con testa HV96/testa CAS-4200-1canale-20-150 μl/sec. |
Non-filtered | |
Trasparente | |
Sì | |
In rack | |
96 tips/rack, 10 racks/pack, 5 packs/case | |
Automation Micropipette Tip | |
Polipropilene |