Learn More
Axygen™ Axygen™ Zymark™ Rapid Plate/Sciclone e Tecan™ TEMO Acquarius Genmate: 200 μl
Axygen™ Automation Micropipette Tips are constructed of polypropylene, and feature a variety of available options to suit your needs.
Marca:  Axygen™ ZT-200-R
Codice prodotto. 11374325
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For Tecan™/Freedom EVO&trade, Te-Mo™, Aquarius, Zymark™/Caliper, RapidPlate™, and SciClone™ Systems
  • For 96-well, Non-ANSI and ANSI/SLAS (384) format, number 5 polypropylene racks
  • Available with or without aerosol-resistant filters
  • Available sterile/non-sterile
  • Available in standard or Maxymum Recovery™ style
Order Info
96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
200 μL
Non sterile
Blue
RNase-free, DNase-free, Nonpyrogenic
Automation, Round
50 Racks/Cs.
Tecan/Freedom EVO, Te-Mo, Aquarius, Zymark/Caliper, RapidPlate, and SciClone Systems
Non-filtered
Trasparente
Autoclavable
In rack
96 tips/rack, 10 racks/pack, 5 packs/case
Automation Micropipette Tip
Polipropilene