Learn More
Axygen™ Pointe de pipette en PP Maximum Recovery™
Pour une rétention très faible et un rendement élevé
53.00CHF - 86.76CHF
Spécification
Stérilité | Stérile |
---|---|
Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase ni pyrogènes |
Format | Rack |
À utiliser avec (équipement) | Universelle |
Gamme de produits | Maximum Recovery |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12649535
|
Axygen™
T-200-C-L-R-S |
200 μl | Transparent |
83.05CHF
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
12679595
|
Axygen™
T-200-Y-R |
200 μl | Jaune |
53.00CHF
960 pièces |
Expédition estimée: 05-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11376054
|
Axygen™
T-300-L-R-S |
10 μl | Transparent |
86.76CHF
960 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
- Pointes en polypropylène
- Apyrogènes
- Sans DNAse / RNAse
- Parois souples
- Une série de bagues d’étanchéité internes assurent une fixation sécurisée avec moins de force requise pour la charge et l’éjection.
- Apyrogènes
- Biseauté
- Rétention très faible
- Stérile
Order Info
- Sans filtre en vrac : 1000 pointes/sachet, 240 sachets/boîte ; Avec filtre en vrac : 1000 pointes/sachet, 10 sachets/boîte
- En rack : 96 pointes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte
- Racks empilés : 96 pointes/rack, 5 racks/pile,10 piles/boîte
Spécification
Stérile | |
Rack | |
Maximum Recovery |
Sans DNase, RNase ni pyrogènes | |
Universelle | |
Polypropylène |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.