Learn More
Axygen™ Punta per pipetta in polipropilene Axygen™ Maximum Recovery™
Contaminazione incrociata evitata grazie ai puntali con barriera filtrante assemblati automaticamente. I puntali con filtro per microvolumi Axygen™ da 10 μl sono disponibili con tecnologia Maxymum Recovery™ per consentire il massimo recupero di costosi campioni con elevata precisione e accuratezza. Sono disponibili anche puntali per pipetta extra lunghi e sterilizzati.
Marca: Axygen™ T-200-Y-R
39.73 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Puntali per pipette tecnologicamente avanzati con barriera filtrante
- Ideali per applicazioni microbiologiche e di amplificazione del DNA nelle quali eventuali tracce di contaminazione potrebbero compromettere i risultati
- Il filtro consente all'aria di fluire liberamente e impedisce la contaminazione incrociata bloccando il passaggio di aerosol o liquidi
- Ogni filtro è inserito nel puntale in modo automatizzato per garantire l'assenza di contaminazioni da nucleasi
- Confezionati in rack con fondo sigillato e coperchi per prevenire contaminazioni
- Filtri apirogeni, in polietilene trasparente privi di inibitori del DNA e di additivi rilasciabili
- Puntali sterilizzati o non sterilizzati, in formato extra lungo o con opzioni Maxymum Recovery™:
- Tecnologia Maxymum Recovery per una bassissima ritenzione e una resa elevata
- Puntale con barriera aerosol per microvolumi disponibile per il tipo di puntale Maxymum Recovery
Order Info
- In stock non filtrati: 1000 puntali/confezione, 240 confezioni/contenitore, in stock filtrati: 1000 puntali/confezione, 10 confezioni/contenitore
- In rack: 96 puntali/rack, 10 rack/confezione, 5 confezioni/contenitore
- Rack impilati: 96 puntali/rack, 5 rack/pila, ,10 pile/contenitore
Specifica
200 μl | |
Giallo | |
Con quasi tutte le marche di pipette singole e multicanale | |
Con quasi tutte le marche di pipette singole e multicanale | |
Polipropilene |
Sterile | |
DNase, RNase, and Pyrogen Free | |
In rack | |
Maxymum Recovery |