Learn More
Axygen™ Pointe de pipette en PP Maximum Recovery™
Pour une rétention très faible et un rendement élevé
Marque: Axygen™ T-300-L-R-S
44.08 CHF valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les pointes universelles Axygen™ sont conçues pour s’adapter à une grande variété de pipettes monocanales et multicanales. Elles sont aussi compatibles avec les marques de pipettes les plus courantes. Ces pointes en PP sont apyrogènes et certifiées exemptes de RNase/DNase. Elles sont disponibles en Maxymum Recovery, biseautées, type Eppendorf, non stériles, stériles, sans filtre et avec d’autres caractéristiques pour des applications spécifiques. Des parois flexibles et une série de bagues d’étanchéité internes garantissent une fixation sécurisée avec moins de force requise pour charger et éjecter.
- Ces pointes en PP sont apyrogènes et certifiées exemptes de RNase/DNase.
- Apyrogènes
- Biseauté
- Technologie Maxymum Recovery pour une rétention ultrafaible et un rendement élevé
- Stérile
Order Info
- Sans filtre en vrac : 1000 pointes/sachet, 240 sachets/boîte ; Avec filtre en vrac : 1000 pointes/sachet, 10 sachets/boîte
- En rack : 96 pointes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte
- Racks empilés : 96 pointes/rack, 5 racks/pile,10 piles/boîte
Spécification
Sans filtre | |
Sans filtre | |
Transparent | |
Permet de récupérer des échantillons coûteux avec une précision et une exactitude accrues | |
96 cônes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte | |
Maximum Recovery |
10 μl | |
Stérile | |
Sans DNase, RNase ni pyrogènes | |
Rack | |
Universelle | |
Polypropylène |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.