Learn More
Axygen™ Eppendorf™ Compatible Pipet Tips
Compatible with Eppendorf and Biohit pipets
80.24€ - 344.76€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 1000 μL |
---|---|
Colore | Blue |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Eppendorf |
Graduated | Yes |
Graduazioni | 110 and 500μL |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Stile punta | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Stile punta | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12565667
|
Axygen
TE-1004-B-R-S |
Sterile | Eppendorf | Racked | N/A | ||||
12766619
|
Axygen
TE-1004-B-R-S |
Sterile | Eppendorf | Racked | N/A | ||||
12545667
|
Axygen
TE-1004-B-L-R-S |
Sterile | Low Retention | Racked |
122.18€
pezzi 1152 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12736619
|
Axygen
TE-1004-B-L-R |
Non sterile | Low Retention | Racked |
331.83€
pezzi 3456 |
Spedizione stimata: 17-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12535667
|
Axygen
TE-1004-B-L-R |
Non sterile | Low Retention | Racked | N/A | ||||
12511318
|
Axygen
TE-1004-B |
Non sterile | Eppendorf | Bulk |
182.92€
pezzi 5000 |
Spedizione stimata: 17-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12756619
|
Axygen
TE-1004-B-R |
Non sterile | Eppendorf | Racked |
344.76€
pezzi 3456 |
Spedizione stimata: 17-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12555667
|
Axygen
TE-1004-B-R |
Non sterile | Eppendorf | Racked | N/A | ||||
Descrizione
- Available in sterile or nonsterile forms
- e-Beam irradiated to prevent product degradation
- Maxymum recovery tips allows complete sample retrieval and greater tip-to-tip precision
- Graduation marks at 110 μL and 500 μL, allows visual confirmation of pipettor draw volume
- Volume: 1000 μL
- Color: Blue
Order Info
- Bulk packed: 500 Tips/Pack. 10 Packs/Cs.
- Racked: 96 Tips/Rack, 12 Racks/Pack, 3 Packs/Cs.
Specifica
1000 μL | |
Eppendorf | |
110 and 500μL |
Blue | |
Yes |