Learn More
Axygen™ Eppendorf™ Compatible Pipet Tips
Compatible with Eppendorf and Biohit pipets
Marca:  Axygen TE-1004-B-R-S
Codice prodotto. 12565667
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Available in sterile or nonsterile forms
  • e-Beam irradiated to prevent product degradation
  • Maxymum recovery tips allows complete sample retrieval and greater tip-to-tip precision
  • Graduation marks at 110 μL and 500 μL, allows visual confirmation of pipettor draw volume
  • Volume: 1000 μL
  • Color: Blue
Order Info
  • Bulk packed: 500 Tips/Pack. 10 Packs/Cs.
  • Racked: 96 Tips/Rack, 12 Racks/Pack, 3 Packs/Cs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1000 μL
Blue
Eppendorf
Eppendorf
110 and 500μL
Sterile
In rack
Racked