Learn More
Axygen™ Eppendorf™ Compatible Pipet Tips
Compatible with Eppendorf and Biohit pipets
Marca:  Axygen TE-1004-B
Codice prodotto. 12511318
  • 182.92€ / pezzi 5000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-10-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Available in sterile or nonsterile forms
  • e-Beam irradiated to prevent product degradation
  • Maxymum recovery tips allows complete sample retrieval and greater tip-to-tip precision
  • Graduation marks at 110 μL and 500 μL, allows visual confirmation of pipettor draw volume
  • Volume: 1000 μL
  • Color: Blue
Order Info
  • Bulk packed: 500 Tips/Pack. 10 Packs/Cs.
  • Racked: 96 Tips/Rack, 12 Racks/Pack, 3 Packs/Cs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1000 μL
Blue
Bulk
Yes
Non sterile
Eppendorf
Eppendorf
110 and 500μL