Learn More
Buerkle™ Aluminum Bottles with Tamper-evident Screw Cap and Inner Seal
Svuotamento completo senza residui. Le bottiglie in alluminio con tappo a vite antimanomissione e sigillo interno Buerkle™ sono inodore, resistenti alla luce e antiruggine. Adatti in particolare per conservare, trasportare o spedire sostanze e campioni di riferimento che devono essere conservati senza subire alterazioni.
2.60€ - 35.40€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per la conservazione, il trasporto e l'invio di sostanze e campioni di riferimento che devono essere conservati senza alcuna alterazione |
---|---|
Materiale | Alluminio |
Closure Included | Sì |
Forma | Rotondo |
Materiale chiusura | Polipropilene con guaina interna in alluminio |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10609762
|
Buerkle™
0327-0038 |
38 mL |
2.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10501561
|
Buerkle™
0327-0060 |
60 ml |
3.15€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11826433
|
Buerkle™
0327-0120 |
120 ml |
3.35€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11836433
|
Buerkle™
0327-0300 |
300 mL |
6.15€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11846433
|
Buerkle™
0327-0600 |
600 ml |
7.15€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10247890
|
Buerkle™
0327-1200 |
1200 ml |
7.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15893944
|
Buerkle™
0327-3000 |
3000 mL |
29.70€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15803954
|
Buerkle™
0327-5600 |
5600 mL |
35.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Bottiglia in alluminio particolarmente adatta per la conservazione o il trasporto di sostanze e di campioni di riferimento che devono rimanere totalmente inalterati. Può essere svuotata completamente senza residui, inodore, resistente alla luce, antiruggine.- Alluminio puro (AL 99.5)
- Con tappo a vite antimanomissione in PP e sigillo interno in alluminio
- Con omologazione ONU
Specifica
Adatto per la conservazione, il trasporto e l'invio di sostanze e campioni di riferimento che devono essere conservati senza alcuna alterazione | |
Sì | |
Polipropilene con guaina interna in alluminio |
Alluminio | |
Rotondo | |
Sì |